Specialværktøjer og -servietter til rengøring for en effektiv og ergonomisk desinficering
Processkabe, buede overflader og mellemrum mellem, under og bag udstyr kræver en særligt grundig rengøring. Micronovas udvalg af specialværktøjer og -servietter til rengøring forenkler opgaven. Fra biologisk sikre skabe til frysetørrere, runde beholdere til buede sammenkoblinger, og forhæng med plast-strips til bløde vægge - der findes muligheder til fjernelse af urenheder ved de mest udfordrende betingelser.
MegaSwat™ moppe i blad-stil
Mopper med enkelte blade med lag og skum glider nemt ind under og bag ved udstyret. Adaptere og moppe-dæksler fås i et udvalg af bredder, længder og materialer.
Econo CurtainCleaner™ værktøj og dæksler
Rengør begge sider af stripforhæng på samme tid, hvilket giver mulighed for en mere effektiv og virksom rengøring.
Isolator Tool™ og dæksler
Ergonomisk og effektiv rengøring til adskillere, stinkskabe, RABS og andre, mindre skabe. 360 drejemekanisme og et udvalg af tekstiler til rengøring eller desinfektion.
LyoTool™ moppe med dobbelte plader
Rengør top og bund af hylder på samme tid. De justerbare fjederbelastede hylder giver konstant tryk og frigivelse af rengøringsmidlet.
PolyMitt™ rengøringsservietter som vanter
Den slidstærke rengøringsvante kan bruges våd eller tør. Designet giver mulighed for en bedre dækning af overfladen end en standardserviet.
Tank Tool™ til indvendige og udvendige konturer på tanke
Den fleksible adapter tilpasser sig tanken med tryk mod overfladen for en god kontakt ved rengøringen. Rengør nemt tank, cylindersider, bund og inderside samt yderside af beholdere.