Rensning og desinficering af hud og handsker
Micronova's håndhygiejneprodukter udgør en vigtig del af det at holde medarbejdere og produkter rene og sikrede mod rester, bakterier og vira. Produkterne strækker sig fra renseservietter til håndsæber og desinfektionsmidler til handsker, som kan bruges med VWRs berøringsfri dispenser.
NovaClenz™ desinfektionsmiddel til hænder og handsker med omgående virkning
Højeffektivt desinfektionsmiddel med hurtig indvirkning, der er ideel til brug under handsker. Indeholder minimum 65 % ethanol, hvilket hjælper med at forebygge overførsel af vira. Kræver ingen vask, intet vand eller håndklæder. Effektiv mod bakterier, herunder: Pseudonomas, salmonella og stafylokokker og til reduktion af nosokomielle infektioner.