Stevanato Group EZ-fill® ampuller fra DWK Life Sciences
Brugsklare, sterile ampuller designet til accelerere processen med udvikling af lægemidler og til at øge driftsfleksibiliteten ved aseptisk fyldning.
Den er ideel til processen med udvikling af lægemidler, fra indledende forsøg og til kommercialisering, såvel som til fremstilling af små partier.
Fjern omkostninger, tid og kompleksitet forbundet med rengøring, depyrogenering og sterilisering af partikler med brugen af løsningen med brugsklare ampuller (RTU).
Du kan forbedre produktkvaliteten og patientsikkerheden med RTU-ampuller, som er pakket i sekundær pakning, der eliminerer kontakt mellem glasdele.
Reduceret produktionstid via brugen af verdens mest anvendte platform til RTU-ampuller, hvilket sikrer en hurtig skalerbarhed fra et tidligt udviklingsstadie og til kommerciel produktion.
Om Stevanato Group EZ-fill® Ampuller
- Ampuller som renset, depyrogeneret og steriliseret for partikler i en løsning med indlejring og kar eller opdelte bakker
- ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, og 20R ampuller, fremstillet af borsilikat af type 1, 51 ekspansionsglas, med europæisk returskyl
- Sekundær pakning er designet til direkte indsættelse i aseptiske fyldningsindgreb og til at hindre kontakt mellem glasdele, for en højere patientsikkerhed og produktkvalitet
- Indlejrede konfigurationer designet til direkte indsættelse i flex-fyldning, robotfyldning og kombifyldning
- Bakkekonfigurationer egnet til fyldning af små partier og in-line-fyldning
- Verdens mest anvendte RTU-platform sikrer kompatibilitet med forskellige påfyldnings- og klargøringsprocesser, og gør det muligt at anvende linjer med flere produkter
Hvorfor Stevanato Group EZ-fill® ampuller?
Brugsklar, primær pakning hjælper med at accelerere rejsen mod udvikling af lægemidler ved at øge driftsfleksibiliteten ved aseptisk fyldning og give mulighed for at bevæge sig mod brugertilpasset medicin og biologi.
Stevanato Groups EZ-fill® Ampuller hjælper med at strømline driften ved at fjerne trin såsom rengøring, depyrogenering og sterilisering, så du kan koncentrere dig om dine kernekompetencer inden for udvikling og produktion af lægemidler.
På en laboratorieskala kan virksomheden sætte deres lid til Stevanato Group EZ-fill® ampuller til at øge pålideligheden i udviklingsprocessen ved at give adgang til kvalitet på en kommerciel skala til omkostninger i udviklingsstadiet.
Stevanato Groups EZ-fill® ampuller er også verdens mest anvendte brugsklare standard for ampuller og anvendelsen af disse i de tidlige stadier af udvikling af lægemidler vil reducere tid, omkostninger og kompleksitet ved den fremtidige overgang til en produktion på en kommerciel skala.
Webinar
Fra pipeline til patient: Se hvordan brugsklare ampuller kan accelerere processen med udvikling af lægemidler.
Få mere at vide