Nye mikrobiologi produkter
VWR® MPP15: Forenkling af kulturmedieforberedelse
VWR Medium Preparator Premium 15 (MPP15) er udstyret med alt der forenkler, og øger hastigheden på produktionen af kulturmedier. Medier blandes, opvarmes og steriliseres, og afkøles hurtigt til den ønskede fyldningstemperatur. Mediet holdes stabilt på den valgte temperatur for fyldningsprocessen. MPP15 kan også benyttes til autoklavering, sterilisering af små objekter og væsker i separate beholdere, eller som opvarmningsbad.
Yderligere information
VWR® Automatiske kolonitællere
Hvorfor ville du bruge en automatisk kolonitæller?
Automatisk optælling af kolonier giver dig konsistens, nøjagtighed, hurtighed og effektivitet.
Vores nye linje af automatiske kolonitællere inkluderer enheder fra lavpris-applikationer til hurtig tælling af hælde- sprednings- og spiralplader og op til avancerede, udvidede applikationer og IQ/OQ.
Yderligere information
T-Lab Eco: Den økonomiske autoklave for laboratoriet
Tuttnauer udviklede T-Lab Eco specielt for uddannelsesinstitutioner og forskningsfaciliteter, med tanke på enkelhed og økonomi.
Den vertikale gulvmodel dækker det fundamentale behov for generel sterilisering i laboratoriet med henblik på en øgning af produktiviteten i dit laboratorie, med en kombination af bedste universelle kapacitetsstørrelse med optimering af ressourcer som vand, strøm og driftstidsresultater.
Yderligere information
Opnå forbedrede opregninger af prøver med CytoFLEX Flow Cytometer
CytoFLEX platformens avancerede optik og fluidik tillader instrumentet at opløse små partikler ned til 200 nm, og tælle bakterier ned til 0,5 µm uden behov for optælling af beads. Herudover lader information om viabilitet og vitalitet for cellerne producenterne spare tid og penge.
Yderligere information
Transportabelt MinION™ sekventeringsudstyr
Hurtig identifikation og fuld karakterisering af mikroorganismer fra dyrkning eller komplekse metagenomiske prøver med økonomisk, transportabelt MinION sekventeringsudstyr.
Realtidsanalyse for hurtig adgang til resultater der kan handles på.
Yderligere information
VWR® Låsbare kontaktplader (Skruelåg)
For farmaceutisk industri med tredobbelt steril emballage og låsbart låg, ideel til miljøkontrol af luft, overflader, handsker og beskyttelsesdragter inde i lukkede områder som isolatorer og renrum. Pakket i poser med 5 plader.