KF-titrering
Udvalg af kompakte volumetriske eller coulometriske Karl Fisher-titratorer og relaterede reagenser til vandbestemmelse.
- Volumetriske Karl Fischer-titratorer er beregnet til mellemstore og store mængder vand (mg-området) kombinerer hurtig og præcis vandindholdsbetemmelse med nem betjening af titratoren
- Coulometriske Karl Fischer-titratorer beregnet til små vandmængder (µg-området) og kombinerer hurtig og præcis vandindholdsbestemmelse med nem betjening af titratoren
- Karl Fisher reagenser
Karl Fischer reagenser og titranter
En bred vifte af volumetriske og coulometriske Karl Fischer-reagenser
Karl Fischer standarder
En bred vifte af Karl Fischer standarder til volumetrisk og coulometrisk titrering
Volumetriske Karl Fischer-titratorer
Karl Fischer-rutinetitratorer kombinerer hurtig og præcis vandindholdsbestemmelse med nem betjening...