Separation af proteiner og store biologiske molekyler
Stor-molekyle væskekromatografi (Bio-LC)
Separation af aktive ingredienser, der er fremstillet ved hjælp af biologiske processer, kræver ofte en anden tilgang.
Produktsider
Hydrofob interaktionskromatografi (HIC)
HIC er en fremragende metode til separation af proteiner uden at forårsage denaturering, og er derfor skalerbar fra analytisk behandling til nedstrømsbehandling
Størrelseseksklusionskromatografi (SEC)
SEC anvendes til at separere komponenter efter molekylestørrelse. Det er ikke-adsorberende, dvs. der er ingen kemisk interaktion.
Ionbytningskolonner
Ionbytning separerer på baggrund af molekylets ladning. Det bruges ofte til separation af peptider, proteiner og oligonukleotider
Storporet RP-HPLC (Widepore Reversed Phase HPLC)
300Å-porestørrelse med C4- eller C8-fase er velegnet til små proteiner og store peptider. Proteiner fastholdes ved adsorption af deres vandskyende sidekæde.
Procesmedier til kromatografi
Hvis du er på udkig efter et udvalg af medier fremstillet under cGMP-forhold, der kan opfylde dine behov hele vejen fra laboratorie- til produktionsskala.
Automation Protein Purification
If you need to improve efficiency in your laboratory protein purification, instrumentation and software could help you acheive your goal.