Testning af opløsning
Produktkategorier
Opløsningsmediekoncentrater
J.T.Baker® brand DILUT-IT™ afmåles på forhånd og skal blot fortyndes med renset vand for at skabe et opløsningsmedie, der er klar til brug, hvilket reducerer den gennemsnitlige forberedelsestid med mere end 75 %.
Ofte stillede spørgsmål
J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrater er præblandede koncentrater, der betydeligt reducerer mængden af tid og de omkostninger, der kræves for at forberede opløsningsmedier, mens de også forbedrer kvaliteten og konsistensen af det producerede medie, hvilket i sidste ende reducerer korrigeringer og forenkler opgaven med opfyldelse af bestemmelserne.
Hæld ganske enkelt det præblandede koncentrat ind i et blandingskammer og tilsæt renset vand for at fortynde til den passende volumen afhængigt af mængden af påkrævet medie (6 L, 25 L, eller 50 L).
J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrater skal blandes med renset vand i ca. 5 minutter. Denne blandingstid er meget kortere end egne blandingsprocesser for opløsningsmedier, hvilket forbedrer produktiviteten i laboratoriet.
Lige som opløsningsmedier forberedt i laboratoriet, bør J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmedier anvendes inden for 24 timer efter blandingen.
- 230,8 mL J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrat producerer 6 L fortyndet opløsningsmedie;
- 400 mL J.T.Baker® SLS 0,50 % DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrat producerer 6 L fortyndet opløsningsmedie;
- 961,5 mL J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrat producerer 25 L fortyndet opløsningsmedie;
- 1,9 L J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrat producerer 50 L fortyndet opløsningsmedie.
J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrater produceres i Avantors ISO-registrerede faciliteter, hvilket sikrer en konsistens blandt alle partier, en reproducerbarhed af resultater samt måling af hver batch op imod publicerede produktspecifikationer.
J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrater produceres ved hjælp af råmaterialer i overensstemmelse med USP-retningslinjer.
J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrater er emballerede til strikse påfyldningstolerancer på ± 0.5% af målvolumen.
J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrater fjerner behovet for at opbevare overskydende kemikalier til en egen, tidskrævende forberedelse af opløsninger.
- En anvendelse af J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrater reducerer den påkrævede tid til forberedelse af mediet på stedte betydeligt, hvilket muliggør omkostningsbesparelser ig en forbedret produktivitet i laboratoriet.
- Reducerede krav til opbevaringsplads, samt lavere fragtgebyrer gør J.T. Baker® DILUT-IT™ til et smartere valg end at anvende traditionelle præblandede opløsninger i større beholdere og pladskrævende tromler.
- J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrater er velegnede til alle applikationer, der kræver brug af opløsningsmedier.
- Mindre emballagestørrelser tilbydes til forskning og mindre batch-applikationer, mens større størrelser er ideelle til brug i kvalitetskontrolafdelinger.
J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmedier bør opbevares ved rumtemperatur.
J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmedier kan anvendes, selv hvis de er frosne. Lad blot mediet optø ved rumtemperatur og anvend det som normalt, når det har indtaget en flydende tilstand igen.
J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrater er emballerede til polyethylenflasker med høj densitet (HDPE) for en forbedret sikkerhed.
J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrater giver øget produktivitet og omkostningsbesparelser for laboratorieanalytikere/kemikere, der udfører testning af opløsninger, fordi de fjerner mange af de tidskrævende trin, som typisk er tilknyttet til forberedelse af opløsninger.
Prøver findes i størrelsen 230,8 mL. Kontakt din lokale distributør eller salgsrepræsentant for at bestille en prøve.
J.T.Baker® DILUT-IT™ opløsningsmediekoncentrater tilbydes i bekvemme emballagekonfigurationer og kræver en minimal opbevaringskapacitet. Størrelsen 230,8 mL og størrelserne på 400 mL med SLS 0,50 % findes i kasser med 12, mens koncentrater af større størrelser (961,5 mL og 1.9 L) findes i kasser med 6.