J.T.Baker® robotspidser
Carousel
J.T.Baker® spidser til robotdrift & plader
J.T.Baker® premium spidser til robotdrift og plader er tilbehør, der bruges til automatiseret væskehåndtering. De er designet til brug med de mest populære tredjeparts robotarbejdsstationer. Spidser til robotdrift er underlagt snævrere tolerancer end spidser til håndholdte pipetter. De kan også give en større effektivitet og lavere omkostninger som tilbehør til automatiserede platforme. J.T.Baker® spidser og plader kan bidrage til at bringe større effektivitet og lavere omkostninger til et laboratorium ved at uddelegere den tidskrævende opgave med pipettering af væsker til et robotmodul.
Få hvidbogen Kvalitet & Præcision i hvert enkelt trinJ.T.Baker® IVD-mærkede spidser til robotdrift
Et udvalg fra J.T.Baker® spidser til robotdrift relevante for human in-vitro diagnostiske applikationer og egnede til brug på populære robotplatforme fås med CE-IVD-mærke!
NYHED - J.T.Baker® spidser til robotdrift af type HT 2
J.T.Baker® spidser til robotdrift af type HT 2 er velegnede til tredjeparts robotinstrumenter såsom Hamilton Microstar, Nimbus og andre, ved brug af Hamiltons CO-RE eller CO-RE II pipetteringshoved.
Præcise resultater. Mindre nedetid.
Vores J.T. Baker robotspidser er konstrueret med en lige spids til lav afstødning og færre knæk, og kan dosere selv små mængder med høj præcision og uden kontaminering. Disse robotspidser er tilgængelige i forskellige størrelser og er designet til nogle af de mest populære robotter på markedet.
J.T.Baker, der er velegnet til en bred vifte af applikationer, er betroet af mange biovidenskabelige og diagnostiske laboratorier over hele verden.
Bestilling og levering, nemt og bekvemt, via Avantors webshop - vwr.com.
Egenskaber på J.T. Baker’s spidser til robotdrift omfatter:
J.T. Baker er et førende brand inden for spidser til robotdrift, som tilbydes af Avantor. Nogle af de vigtigste egenskaber omfatter:
Evnen til at dosere med høj præcision og ingen kontamineringEgnethed til brug med det fleste tredjeparts robot-arbejdsstationer
Teknik, der er tilpasset de højeste produktionsstandarder
Alsidighed—kan bruges med et bredt udvalg af applikationer
Spidser til robotdrift kan bruges til et bredt udvalg af applikationer og er en nøglekomponent i mange Life Science- og diagnostiske laboratorier i hele verden. Avator kan forsyne dig med en bekvem bestillings- og leveringsproces til de spidser til robotdrift, som du skal bruge i dit laboratorium.
-
Anmod om gratis tipsprøver
Test ydelsen på vores spidser fra J.T.Baker i dine robotsystemer til prøvetagning. Vælg mellem et udvalg af filter- eller nonfilter-tips, der er designet til at køre på flere platforme.
-
"Kvalitet og præcision ved hvert trin" hvidbog
Lær, hvordan J.T. Baker robotspidser er fremstillet ved hjælp af en omhyggeligt styret, fuldautomatisk proces for at garantere præcisionen og kvaliteten af hver produceret spids.
-
Rejse af en tip video
Se hvordan avanceret, automatiseret fremstilling, strenge kvalitetskontrolprocesser og højhastigheds videoinspektioner kombineres for at muliggøre produktionen af millioner af spidser til robotspidser fra J.T.Baker hver eneste måned.
Omfattede produkter
J.T.Baker® ledende robotspidser
J.T.Baker® ledende robotspidser muliggør prøvetagning af selv små væskemængder med høj præcision og uden kontaminering. Ledeevnen gør det muligt for robotsystemet at opdage og følge væskeniveauet, hvilket garanterer minimal nedsænkning i prøven.
- Fremstillet under renrumsforhold (renrum klasse 8)
- Avanceret kvalitetskontrol
- Ideel til højkapacitets analyser
- Stregkodebakker for automatiseret identifikation (Hamilton, Roche MagNA Pure)
- Leveres med eller uden filter
J.T.Baker Multiwell-plader
Multiwell-plader fra J.T.Baker fremstilles ifølge stringente kontrolprocedurer, på det samme anlæg som producerer spidser til robotdrift fra J.T.Baker, og gør det lettere for klinisk personale og forskere at får de forbrugsvarer til laboratoriet som de skal bruge til deres robotiserede væskeprøvetagningssystemer fra en enkelt kilde.
- Størstedelen af pladerne stemmer overens med ANSI/SLAS 1-2004 standarden for dimensioner på mikroplader
- De snævre brønde giver mulighed for højhastigheds prøvetagning
- Plastikmaterialer af høj kvalitet, der er testet og verificeret frie for biologiske krydskontaminanter
- Alfanumerisk kodning muliggør en klar tildeling og identifikation af prøverne
- Plader og forseglinger passer præcist sammen
NYHED - J.T.Baker® spidser til robotdrift af type HT 2
J.T.Baker® spidser til robotdrift af type HT 2 er velegnede til tredjeparts robotinstrumenter såsom Hamilton Microstar, Nimbus og andre, ved brug af Hamiltons CO-RE eller CO-RE II pipetteringshoved.
Køb nuSe alle vores forbrugsvarer til robotsystemer fra J.T. Baker
Opdag, hvordan vores produkter af høj kvalitet til robotprøvetagningssystemer fra J.T.Baker kan hjælpe med at forbedre dine analytiske og diagnostiske operationer
Se alle produkter
Hvidbogen Kvalitet & Præcision i hvert enkelt trin
Læs mere Hvidbogen Kvalitet & Præcision i hvert enkelt trin
Brochure over forbrugsvarer til robotsystemer fra J.T.Baker
https://dk.cmd.vwr.com/bin/public/idoccdownload/10232085/44479_ESC_Update_JTBaker-Robotic-Consumables_EU_2023_MR.pdf
Over et århundrede med kvalitet
I mere end et århundrede har kunder over hele verden stolet på den applikationsoptimerede og funktionstestede ydelse af J.T. Baker-premiumprodukter til at imødekomme de krævende behov i en bred vifte af forsknings- og fremstillingsapplikationer.
Designet til mindre nedetid
J.T. Baker robotspidser udnytter årtiers erfaring og innovation fra vores tysk-baserede produktion, og hjælper med at maksimere robotværktøjsudnyttelse og minimere nedetid med en lige spids, og lavere variationskoefficient, der reducerer knæk.
ISO-certificeret produktion
Vores kvalitet er ISO-certificeret: vores produktionsanlæg er certificeret i henhold til ISO 9001; vi er certificeret i henhold til ISO 13485:2016 til produktion af medicinske og IVD-produkter, og vores proces overholder ISO 50001:2011 energistyring.
Uafhængigt testet for renhed
Enhver batch med spidser testes i henhold til strenge kvalitetsprocedurer for at sikre, at de er fri for kontaminanter, og de testes uafhængigt og certificeres fri for DNase, RNase, ATP og pyrogener.
Komplet renrumsautomation
J.T. Baker-robotspidser er bogstaveligt talt uberørt af menneskelige hænder, indtil du åbner deres emballage: vores fuldautomatiske produktionslinje fungerer under renrumsforhold for at levere spidser, der opfylder de strengeste specifikationer for kompatibilitet og renlighed. Og vores værktøjsfremstillingsfaciliteter og banebrydende produktionsteknologi resulterer i nogle af markedets højeste præcisionsspidser.
Hvad er spidser til robotdrift?
Den stigende automatisering af laboratorier såvel som den øgede individualisering af automatiserede procescyklusser kræver nøjagtige engangsmaterialer. Pipettespidser til robotdrift bruges i laboratorier, som anvender automatiserede platforme til væskehåndtering. En spids til robotdrift bruges som tilbehør i et robotsystem til formål for automatiseret aspiration og dosering af væsker.
Især når man arbejder med skadelige/smitsomme prøver, giver robot-arbejdsstationer mulighed for en sikker håndtering af væsker uden at laboratorieteknikeren kommer i direkte kontakt med prøven. Derudover hjælper automatiserede systemer med at levere reproducerbare resultater selv til applikationer med en høj kapacitet.
Pipettespidser til robotdrift er designet i tråd med kravet til håndtering af selv de mindste prøvevolumener, der skal analyseres hurtigt og effektivt. Spidser til robotdrift fås også i både filtrerede og ufiltrerede versioner.
Spidser til robotdrift anvende, når væsker i præcise volumener kræves gentagne gange, hvilket gør manuel pipettering langsommeligt og upraktisk. Pipettering med robotter kan spare tid og penge i et laboratorie ved at uddelegere den tidskrævende opgave med at pipettere væsker til et robotmodul og samtidig levere den bedste opløsning, hvad angår renhed og præcision.
Hvis spidser til robotdrift er ledende indeholder de elektriske ledende materiale, hvilket gør dem i stand til at detektere væskeniveauet i en beholder, hvilket sikrer en konsistent og præcis transfer af væsker.
Hvad er plader til robotdrift?
Plader til robotdrift (eller multiwell-plader) bruges ofte i sammenhæng med robotsystemer for at øge kapaciteten af indhold betydeligt, hvilket sparer tid og ressourcer.
Plader til robotdrift hjælper med at analysere prøver og kemikalier i miniaturebrønde og gør det muligt for brugere at observere hver tilstand efter eksponeringstider, typisk fra timer til dage.
Multiwell-plader er blevet en obligatorisk beholder i moderne laboratorier og anvendes i en bred vifte af applikationer. Multiwell-plader bruges rutinemæssigt til dyrkning af bakteriekulturer, svampe og pattedyrcellelinjer - såvel som til analytisk og biokemisk testning.
J.T.Baker spidser til robotdrift
J.T.Baker® ledende spidser til robotdrift muliggør prøvetagning af selv små væskemængder med høj præcision og uden kontaminering. Konduktiviteten gør det muligt for robotsystemet at opdage og følge væskeniveauet, hvilket garanterer minimal nedsænkning i prøven.
- Fremstillet under renrumsforhold (renrum klasse 8)
- Avanceret kvalitetskontrol
- Ideel til højkapacitetsanalyser
- Stregkodebakker for automatiseret identifikation (J.T.Baker spidser type HT CO-RE og MP)
- Leveres med eller uden filter
J.T. Baker Multiwell-plader
J.T.Baker Multiwell-plader fremstilles ifølge stringente kvalitetskontrolprocedurer, på det samme anlæg som producerer spidser til robotdrift fra J.T.Baker, og gør det lettere for videnskabsfolk og forskere at få de forbrugsvarer til laboratoriet som de skal bruge til deres robotiserede væskeprøvetagningssystemer fra en enkelt kilde.
- Størstedelen af pladerne stemmer overens med ANSI/SLAS 1-2004 standarden for dimensioner på mikroplader
- De snævre brønde giver mulighed for højhastigheds prøvetagning
- Plastikmaterialer af høj kvalitet, der er testet og verificeret frie for biologiske krydskontaminanter
- Alfanumerisk kodning muliggør en klar tildeling og identifikation af prøverne
- Plader og forseglinger passer præcist sammen
Se alle forbrugsvarer til robotdrift fra J.T. Baker
Opdag, hvordan J.T. Baker-produkter af høj kvalitet til robotprøvetagningssystemer - der fås vis Avantor - kan hjælpe med at forbedre dine analytiske og diagnostiske operationer.
Over et århundrede med kvalitet
I mere end et århundrede har kunder over hele verden stolet på den applikationsoptimerede og funktionstestede ydelse på J.T. Baker brandets premium-produkter til at imødekomme de krævende behov i en bred vifte af forsknings- og fremstillingsapplikationer.
Designet til mindre nedetid
Spidser til robotdrift fra J.T. Baker udnytter årtiers erfaring og innovation fra et tysk-baseret produktionsteam, og hjælper med at maksimere udnyttelsen af robotværktøjer og at minimere nedetider med en mere lige spids og en lavere variationskoefficient, hvilket reducerer knæk og afstødning.
ISO-certificeret fremstilling
Vi er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 13485 til produktion af medicinske produkter og IVD-produkter.
Uafhængigt testet for renhed
Spidser i blærefolie testes i henhold til strenge kvalitetsprocedurer for at sikre, at de er fri for kontaminanter, og de testes uafhængigt og certificeres fri for DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere.