Titrering
Titrering er en metode, der anvendes til at bestemme den nøjagtige koncentration af en opløsning. Metoden involverer gradvist at tilføje en reagens til en opløsning, indtil en ændring i farve eller pH-indikator indikerer, at den ønskede reaktion er opnået. Titrering bruges i vid udstrækning i kemiske analyser og i produktionen af farmaceutiske og industrielle produkter. Det er vigtigt at udføre titrering nøjagtigt for at opnå pålidelige resultater. Sørg for at følge de nøjagtige procedurer og bruge passende udstyr. Hos Avantor tilbyder vi højkvalitets udstyr og rådgivning til titrering.
Kontakt os i dag for mere information.
VWR kemikalier - indikatorer til anvendelse ved reaktioner og titrering
Kemiske reaktioner og status på disse kan følges ved at se farveændringen i den anvendte indikator. Vi har et komplet sortiment af indikatorer til pH, metal, redox og andre specielle applikationer.
VWR Chemicals-volumetriske opløsninger til titrering
Du leder efter en løsning på dit analytiske LC-problem. Dette kan være at vælge det rigtige hætteglas, udvikle en metode eller opsætte et laboratorium.
VWR Chemicals-sekundære referencestaandarder til titrering
VWR®-serien med sekundære referencestandarder tilbyder høj renhed, homogenitet og er perfekt egnet til verificering af faktoren for volumetriske løsninger.
Titrering med Merck-kemikalier og opløsninger
Titripur®, Titrisol®, Titripac®, Aquastar®, Smartchemicals og 3S-reagenser. Alle reagenser fra Merck for at gøre din titreringsproces mere effektiv.
Titrerings instrumenter
Hvad enten det drejer sig om enkle manuelle modeller eller det mest komplekse automatiske instrument, kan VWR hjælpe dig med at finde det helt rigtige til din applikation.
Anvendelser
Syremålinger for mineralolier, biodiesel og smøremidler
Syre i motorolie er en vigtig drivkraft for korrosion, oxidation, nitrering og øget viskositet, som alle er ulemper, der påvirker ydeevnen. I sidste ende er det en grundårsag til udstyrsskader.
Volumetriske løsninger til sukkeranalyse
Titrering, som blev udviklet for mere end 200 år siden, er en af de mest almindelige kvantitative metoder, væsentlig i alle moderne kontrollaboratorier og hovedsageligt i sukkeranalyse.
Ofte stillede spørgsmål
Der er fire typer reaktioner
- Syre-base titrering
Hydrogenioner overføres fra syre til base eller hydroxidioner fra base til syre, hvilket medfører neutralisering. Jo stærkere base eller syre er, desto mere veldefineret bliver reaktionen.
- Udvindingstitrering
Ved denne metode udvindes den komponent, der skal bestemmes, sædvanligvis af titreringsmidlet i form af en uopløselig forbindelse. Slutpunktet kan bestemmes ved udseendet, af en klar opløsning eller ved at måle konduktiviteten
- Kompleks titrering
Her kombineres ioner med andre ioner eller molekyler til dannelse af opløselige komplekser, der viser lidt adskillelse
- Redox-titrering
I denne metode overføres elektroner fra reduktionsmidler til oxidationsmidler
Vi kan finde 3 typer indirekte titrering
- Bag-titrering
Et defineret volumen af overskydende reagensopløsning føjes til prøveopløsningen. Når reaktionen er afsluttet, titreres den uomsatte reagensopløsning under anvendelse af en anden reagensopløsning
- Indirekte titrering
Det stof, der skal bestemmes, reagerer ikke direkte med reagensopløsningen, men indirekte via mellemproduktet i en støkiometrisk reaktion med et andet titrerbart stof
- Erstatningstitrering
Ved denne metode tilsættes et stof til prøven, hvorved sidstnævnte reagerer støkiometrisk, mens en komponent af det tilsatte stof frigives. Denne komponent titreres derefter direkte.
På grund af dens alsidighed kan volumetriske analyser anvendes til bestemmelse af et stort antal organiske og uorganiske forbindelser. Titrering beskrives ofte til bestemmelse af indhold i standardreferencer, såsom farmakopéer, DIN-referencer, ASTM- eller fødevareanalysemetoder.
Denne metode er en af de ældste og mest anvendte metoder til kvantitativ analyse
- Lav pris på apparater
- Enkle arbejdsprocedurer
- Brugervenlighed af automatisering
- Hurtig analyse
- Fremragende reproducerbarhed
- Resultaterne er nøjagtige
3 forskellige pakker er tilgængelige
- Ampuller Convol NORMADOSE
Disse koncentrerede opløsninger til fremstilling af volumetriske opløsninger leveres i glas eller plastampuller, som er produceret på en sådan måde, at det nøjagtigt doserede indhold kan kvantitativt overføres til en volumetrisk kolbe. De repræsenterer et økonomisk og pladsbesparende alternativ til, klar til brug-løsninger, og har en lang holdbarhed i uåbnede ampuller
- Klassiske flasker fra 100 ml til 25l.
Størstedelen af "klar-til-brug"-løsninger er pakket i plastflasker. Den mest almindeligt anvendte lille pakke er 1l-flasken. Sammenlignet med ampullerne er de største fordele ved sådan emballage en bedre nøjagtighed og ingen risiko for fejl under forberedelsen.
- Pose i æske
For stort volumen kan vi levere 10 eller 5L-pose-i-æskeemballager. Her sikrer luftfri påfyldning med udtrækning fra Cubitainer, at kvaliteten af den volumetriske opløsning ikke påvirkes før sidste dråbe.
Ja, vi har skabt en brugerdefineret produktionstjeneste til at producere den ønskede løsning
Du ser linket herunder:
https://dk.vwr.com/cms/chemicals_vwr_custom_manufacturing_services
NIST-sporbar kalibrering er et forsikringsprogram, der bekræfter, at et laboratorium eller producent er fuldt udstyret til at kalibrere udstyr til National Institute of Standards and Technology (NIST)-standarder, og at alle produkter, der tilbydes af den producent, vil matche de NIST-vedligeholdte målestandarder.
- Koncentrationen af volumetriske opløsninger kan variere over tid, derfor tilrådes en periodisk verificering, især for de ekstremt fortyndede opløsninger. Brug af disse referencestandarder giver ro i sindet og integriteten af resultater. - Sporbar til NIST
- Høj renhed
- Leveret med analysecertifikat til kvalitetssikring
- Glaspakker i uigennemsigtig papkasse for at forhindre forringelse på grund af lys