Titrering med Merck-kemikalier og opløsninger
Titrering er en kvantitativ kemisk analyse til bestemmelse af den ukendte koncentration af et stof. Afhængigt af det stof, du vil analysere, kan forskellige titreringsreaktioner anvendes. Syre base titrering bruges til alkalimetri eller syrimetri. Redox-titrering anvendes til bromatometri, cerimetri, kromatometri, kromometri, iodometri, permanganometri, titanometri og ferrometri. Udvinding bruges til at bestemme koncentrationen af sølvnitrat, også kaldet argentometri. Kompleksometrisk titrering er især interessant til bestemmelse af en blanding af forskellige metalioner i opløsning.
Afhængig af titreringsreaktionstypen kan forskellige medier anvendes:
- Vandig
- Ikke-vandig
- Titrering i to faser
Merck-serien til titrering består af følgende produkter:
- Titripur® til volumetrisk titrering
- Aquastar® til karl Fischer-titrering
- Titriplex® til kompleksometrisk titrering
- Titrisol®-koncentrater
- Titripac® smart emballageløsning
- Smartkemikalier til automatisering med Mettler Toledo-instrumenter
- 3S reagenser til automatisering med Metrohm-instrumenter
Merck Titripur®-volumetriske løsninger
Fremragende renhed, kvalitet og pålidelighed til metal- eller urenhedsanalyse, assays eller bestemmelse af koncentration.
Merck Titripac®-volumetriske løsninger
Mercks innovative emballageløsning, der sparer tid, penge og beskytter miljøet. Vinderen af Green Good Design Award 2016.
Merck-volumetriske standarder
Certipur®-volumetriske standarder er pålidelige og certificerede referencematerialer, der sikrer nøjagtige titreringsresultater.
Merck SmartChemicals til Mettler Toledo-systemer
Supelco® SmartTitrants og Supelco® SmartStandards er Mercks seneste udvikling inden for titreringsteknologi.
Merck 3S-kemikalier til Metrohm OMNI-systemer
3S er en intelligent emballageløsning beskyttet med en originalitetstætning. Der foregår en automatisk dataoverførsel mellem hætten og Metrohm OMNI titrator ved hjælp af RFID (radiofrekvensidentifikation).
Merck-indikatorer
En syre-alkali-indikator eller pH-indikator er et farvestof, der ændrer farve til visning