Supelco® SmartChemicals forbedrer din titreringsproces
Supelco® SmartTitrants og Supelco® SmartStandards er Mercks seneste udvikling inden for titreringsteknologi. RFID-mærker på flaskerne med kemikalierne scannes af Mettler Toledo titratoren og overfører automatisk data til titratoren. Ved hjælp af Smartchemicals vil man opleve 4 hovedfordele:
  1. Sikker dataoverførsel - sikrer komplet og korrekt reagens og standard dataoverførsel i titreringssoftwaren
  2. Brugervenlighed - intuitiv betjening og praktisk dataoverførsel med et enkelt tryk
  3. Udvidet kvalitetsstyring - titerbestemmelse, holdbarhed, overholdelsesdata, første åbningsdato, udgivelsesdato
  4. Forbedret effektivitet - hurtig dataoverførsel - sparer tid - ingen manuel skrivning og intet princip med fire øjne er nødvendigt
Al information, der er nødvendig til metodeudførelse, resultatberegning og dokumentation overføres problemfrit
  • Produktnavn
  • Artikelnummer
  • Parti/batch nr
  • Koncentrationer
  • Udgivelsesdato
  • Holdbarhed - udløbne kemikalier er låst fra brug
  • Første åbningsdato
Når du bruger standarder, overføres også følgende yderligere oplysninger:
  • Molekylær vægt
  • Leverandørnavn
  • Overholdelse i henhold til farmakopeier og ISO
  • Måleusikkerhed
Titripur®-volumetriske løsninger, Certipur®-volumetriske standarder og alle Aquastar® Karl Fischer-titranter og standarder fra SmartChemical-serien har et RFID-mærke på etiketten. Alle relevante data fra analysecertifikatet gemmes på RFID-mærket for SmartChemical. SmartChemicals kan være kompatible med følgende titratorer fra Mettler Toledo: G20S, G10S, V30S, V20S, V10S, T9, T7 og T5. En SmartChemical Reader (aflæser) skal kobles til dit system for at gøre dit system kompatibelt. Hvis du gerne vil modtage assistance eller mere information om denne opsætning - bed om hjælp via nedenstående formular.
Få yderligere information