Media fill test dyrkningsmedier
Dyrkningsmedier til media fill test. Pulver blandinger eller klar til brug medier, til det farmaceutiske, fødevare og drikkevaremarked.
TSB til medicinalindustrien
GMP kræver, at farmaceutiske virksomheder tester deres aseptiske produktionsproces for mikrobiologisk kontaminering, den såkaldte 'media fill test'.
Linden kornmedium til produktion af aseptisk drikke med lav syre
Linden Kornmedium er specifikt designet til at teste produktionslinjer for aspetiske drikkevarer med lavt syreindhold.