Refraktometri og polarimetri
Refraktometri er én af de grundlæggende metoder til kvantitativ analyse og kvalitetssikringsmetoder til fødevare- og drikkevareindustrien...
Refraktometre bruges ofte af vinavlere og i sukkerindustrien til Brix-testning af sucroseniveauet i deres frugt. Til mere præcise resultater bruges polarimetre til at måle optisk rotation i sucroseopløsningerne.
Produktudvalg
Håndholdt
Den bærbare, letteste og mest økonomiske måde at opnå et RI- eller Brix-resultat...
Abbe
Til traditionelle målinger inden for refraktometri...
Digital
Moderne og præcise refraktometre – pålidelig, nøjagtig dokumentation med udskrifter og datalagring...
Polarimetre
Optisk rotation, når den er bedst...
Referencematerialer
CertiPUR-referencemateriale til refraktometri...