Væskekromatografi (HPLC& UHPLC)- Analytisk
Højtydende væskekromatografi (HPLC) og ultra højtydende væskekromatografi (UHPLC) er blandt de mest vidt anvendte teknikker inden for kemi og biovidenskab.
Udstyr og produkter fra Avantor til analytisk væskekromatografi
Kolonnevalg
Du skal bruge den HPLC- eller GC-kolonne, der bedst passer til din metode. Og der er mange muligheder derude. Vi hjælper dig med at vælge den rigtige kolonne til din applikation.
Mobile faser og fasemodifikatorer
Du kan vælge de HPLC-opløsningsmidler, der er bedst til dit laboratorie blandt hundredvis af tilbud fra Avantor. Få de mærker og produkter du foretrækker fra en leverandør, du kan stole på.
Rør
Uanset hvilken type vials du skal bruge, så kan Avantor hjælpe. Vi har et stort udvalg af vials i forskellige størrelser, forme og overfladebehandlinger som hjælper med at garantere den kemiske kompatibilitet. Se hvad Avantor tilbyder, som opfylder dine b
Kapillærer, fittings og tilbehør
Optimer flowet i dit kromatografilaboratorie med dit udvang af kapillærer, fittings og konnektorer. Se hvad Avantor kan tilbyde.
Instrumenter - (U)HPLC
Oplev det ideelle LC instrument til dine behov. Vores (U)HPLC sortiment er udviklet for enkelhed og driftssikkerhed.
Aminosyre-analysator
Oplev den nye aminosyre-analysator: 30 % mindre, optimeret ninhydrin reaktion. Ideel til proteinhydrolysater (PH) og fysiologiske væsker (PF) analyser.
Dedikerede detektorer
Oplev forbedring af din analyse med et bredt udvalg af LC detektorer, som ELSDs (Evaporative Light-Scattering Detectors).
Avantor® - eksperter inden for kromatografi
Har du brug for tekniske oplysninger eller rådgivning?
Vi har tekniske oplysninger og eksperter, der sidder klar på telefon eller e-mail.
What is HPLC?
High performance liquid chromatography, known as HPLC, works by using high-pressure pumps to effectively force a sample mixture containing the solvent through a column that contains a solid absorbent material.
This absorbent material interacts differently with each component in the solvent. As the solvent components flow out of the column, they flow at a unique rate.
The difference in flow rate lets each component be separated from the mixture. A detector then determines the identity and concentration of the compounds.