Spektroskopi
Find et bredt og voksende udvalg af spektrofotometre og biofotometre, der er tilpasset dine behov. Anskaf også andre instrumenter, reagenser, kuvetter til alle dine tilknyttede applikationer.
Standarder for spektrofotometerkalibrering
Kalibreringssæt bestående af tre gråglasfiltre til at verificere absorbansnøjagtighed, og et holmiumoxidglasfilter for at verificere bølgelængdens nøjagtighed.
Spektrofotometre
VWR tilbyder en porteføjle af VIS, UV/VIS og små flourescens og spektrofotometre. De optiske systemer inkluderer enkelt-, delt- eller dobbeltstråler. Lyskilde er enten wolfram/xenon. Spektrofotometre til life science eller vand.
Thermo Scientific
Genesys Vis / UV-Vis spektrofotometre giver enestående ydeevne. Vælg mellem VIS og UV / VIS spektrofotometre med enkeltstråle, delt stråle eller dobbelt optiske systemer. Lyskilder kan være enten wolfram- eller xenonlamper.