Rotationsfordampere
Rotationsfordampere bruges til effektiv og blid fjernelse af opløsningsmidler fra prøverne ved fordampning under reduceret atmosfærisk tryk, hvilket gør det muligt for opløsningsmidlerne at fordampe hurtigere ved lave temperaturer.
Rotationsfordampere, Heidolph
Hei-VAP Core glemmer bevidst komplekse menuer og automatisk programmering. I stedet fokuserer det på enkel betjening, direkte adgang til parametre og visuel aktivitetsvisning.