Vakuumkoncentration
Koncentration af dine dyrebare prøver er afgørende, når du skaber nye stoffer. Ethvert indholdstab eller kontaminering mellem prøver forårsaget, dvs. af 'stød', skal undgås.
VWR tilbyder det bedste valg af dedikerede vakuumkoncentrationssystemer til organisk syntese.
CentriVap® vakuumkoncentratorer
Til vandige opløsningsmidler eller syreholdige prøver. Temperaturer op til 100 ° C i trin på 1 ° C. Rotorer til ethvert rør og til mikrobrøndsplader.