Varmeskabe og tørsterilisatorer
VWR tilbyder varmeskabe, tørsterilisatorer, tørreskabe og vakuumovne til laboratorier. Varmeskabene leveres med og uden ventilator.
Vi har forskellige en række forskellige varmeskabe fraThermaks, Binder, Memmert, Thermo Scientific og vores eget mærke VWR Collection.
Varmeskabe og tørsterilisatorer kan leveres i alle størrelser fra 32 liter til 720 liter. Vi tilbyder specielle modeller til renrum samt opvarmning til ekstra høje temperaturer (600 grader).
Produktudvalg
Tørreovne med neutral konvektion
Til rutinetørring (fx tørring af glasvarer) og termisk testning...
Vakuumovne
Ideelle til tørring af prøver med brandbare opløsningsmiddelkomponenter...