UV/VIS-spektroskopi
UV/VIS-analyse med et spektrofotometer kan kræve forskellige typer af kemikalier. For det første udvikles en specifik klasse af opløsningsmidler for at undgå optiske urenheder i din prøve. For det andet skal spektrofotometret kalibreres ved hjælp af UV/VIS-standardsæt. For det tredje kan opløsningssæt med farvestofreference spare tid når du selv skal forberede referenceopløsningerne.
Produktkategorier
Opløsningsmidler til UV/VIS-spektroskopi
Opløsningsmidler med høj renhed specialdesignet til spektroskopiapplikationer, der kræver den højeste spektrale renhed.
UV/VIS-standarder
Vær tryg ved dine resultater med vores komplette udvalg til kalibrering af spektrofotometre for kontrol af absorbans, opløsningskraft, spildlys og nøjagtighed af bølgelængde
Farvestof standardopløsninger
Hovedsagligt inden for petrokemi kan vi tilbyde et komplet udvalg af ”brugsklare” opløsninger til brug som kalibrering og/&eller kvalitetskontrolstandarder i henhold til ASTM, Saybolt, platin-kobolt og den europæiske farmakopé (Ph Eur)
Farvestofstandarder i sæt
Disse opløsninger udvikles og produceres i henhold til kapitel 2.2.2. "Grad af farvning i væsker" i den europæiske farmakopé.
Ofte stillede spørgsmål
Der findes forskellige standarder i ampuller leveret i sæt med et komplet analysecertifikat så du kan tjekke
parametre såsom:
- Absorbanskontrol
- Test af spildlys
- Test af opløsningskraft
- Testning af bølgelængde