Fugtighedsanalyse
VWR tilbyder et udvalg af analysatorer med infrarød varme, halogen-, metal-, keramisk eller spiralformet kvartselement til rutine- og præcisionsmålinger.
- Infrarød varme – intet glas (MB23), halogen, der giver hurtige resultater (MB25), varmeelementer med glas- eller aluminiumspaneler (MA35)
- Fugtanalysatorer med stor præcision: Halogen (MB35, MB45, MA 100), keramiske eller spiralformede kvartselementer med (MA100 og MA150)
- Der fås et udvalg af godkendte versioner (OCE) til brug i legal metrologi
Produktudvalg
Fugtighedsmålere
Et udvalg af fugtighedsmålere...
Veje- og tørreskåle
Robuste aluminiumsskåle, der er kompatible med de fleste fugtighedsmålere og tørrere. Oliefri og koniske, så de er nemme at stable...