Oprensning
Oprensning
Hvordan oprenser du din prøve med væskekromatografi? Alt efter prøvens natur og den påkrævede renhed, er der flere valgmuligheder. Disse spænder fra grundlæggende flashkromatografi til præparativ HPLC-oprensning efter masse. Hvis du skal oprense kritiske prøver, kan vi hjælpe dig til at finde en løsning.
Produktsider
Præparative LC-kolonner
Ønsker du at skalere op fra analyse til prep, eller spekulerer du over, hvilken fase du har brug for? Vi hjælper dig.
Sorbent i bulk
Vi hjælper dig med at finde de rigtige medier i løst mål til din specifikke oprensning, om du skal bruge polymerbaserede resiner eller en siliciumbaseret fase, så hjælper vi.
Hardware til præparative HPLC-kolonner
Hvis du ønsker at pakke din egne kolonner til præparativ HPLC, fører vi en række hardwaretilbehør til selv-pakning
Opløsningsmidler til præparativ HPLC
Oprensningen er sidste trin i en proces. Valg af det rigtige opløsningsmiddel er vigtigt for at opnå det bedste udbytte.
Preparative instrumenter
Oplev vores sortiment af preparative LC instrumenter fra ud-af-kassen til modulopbyggede opsætninger, de bedst egnede til din applikation.
Flash instrumenter
Oplev vores store udvalg af Flash LC instrumenter. Du kan øge hastigheden på din oprensing med instrumenter af høj kvalitet.
Automatiseret flashkromatografi
Hvis du er på udkig efter en serie flashkolonner med et godt udvalg af selektiviteter, kan du se vores udvalg her.
What is Low pressure Chromatography?
The main difference between high and low pressure chromatography is the amount of pressure applied to the sample to separate its components.
High pressure liquid chromatography (HPLC) may require the use of multiple pumps and results in high resolution. HPLC samples are often not collected for further use but are instead directly analyzed in conjunction with other techniques like mass spectrometry.
In comparison, low pressure liquid chromatography (LPLC) usually uses only one pump to force the mobile phase through the column and results in lower resolution. This pump applies low pressure, and this type of chromatography is used for preparative or purification chromatography to obtain individual components from the sample.