pH-målinger
pH-målinger ved hjælp af et pH-meter kan kun blive korrekte og præcise, hvis du bruger den rigtige buffer til dit instrument. Afhængigt af instrumentet og dit pH-måleinterval, kan det kræve forskellige bufferopløsninger og forskellige temperaturer. Uanset hvad dine krav måtte være, har vi en pH-bufferopløsning, der matcher dine behov.
Der er foretaget adskillige forbedringer i pH-bufferudvalget for at gøre dit liv nemmere:
- Farvede opløsninger for en nem genkendelse af den rette opløsning
- pH-bufferopløsninger i breve for at sikre en 'frisk' opløsning hver gang du måler
- pH-bufferopløsninger målt ved 25 grader Celsius for at opfylde dine temperaturkrav (temperaturafvigelsestabel findes stadig)
Produktkategorier
pH-buffere i breve
Den rigtige bufferværdi i din lomme. Ideel til præcis kalibrering af dine pH-metre! Buffers, produceret af en leverandør akkrediteret af ISO 17034, forseglet for friskhed, brugervenlig, pålidelig og nøjagtig, sporbar til NIST
pH buffer ved 20°C
Et komplet udvalg af pH-bufferopløsninger produceret af en leverandør akkrediteret af ISO 17034, sporbar til NIST, findes i en bred vifte af formater og emballager fra 100ml til 20l
pH- buffer ved 25°C i overensstemmelse med Ph. EUR.
Et meget stort sortiment af buffere kontrolleret ved 25°C, som er velegnede til brug, hvor meget nøjagtige målinger kræves
farvede pH-bufferopløsninger
Identificer nemt dine pH-opløsninger med en speciel farve. Det er en kæmpe fordel, så du undgår kalibreringsfejl
pH-buffere, sekundære standarder
Et meget stort sortiment af buffere, som er meget nøjagtige, sporbarhed til NIST, DIN 19266 og IUPAC
pH-teststrimler
Har du brug for en hurtig idé om pH-intervallet i en opløsning? pH-strimler er hurtige og nemme at bruge.
Rengørings- og vedligeholdelsesløsninger
Rengørings- og opbevaringsløsninger til pH-elektroder.
Ofte stillede spørgsmål
Du skal bruge en pH-elektrode og mindst to pH-buffere, en med pH 7 og den anden med pH 4 eller 10. Ekstra tilbehør som vil forlænge driftslevetiden på din elektrode omfatter: Opbevaringsopløsning, nedsænkningsflasker og renseopløsning.
Der findes to måder at teste på for pH:
1. pH-strimler eller indikatorpapir
2. pH-meter og elektroder
Hvis du vil måle pH i felten og transportere pH-måleren fra sted til sted, skal du bruge et batteri. Hvis måleren er stationær, som i et laboratorie, skal du vælge versionen til en bordplade.
Den bedste opløsning til opbevaring er 4 M KCL. pH 4 buffer, pH 7 buffer eller postevand, som også vil fungere som en opbevaringsopløsning. Advarsel: Opbevar aldrig din elektrode i destilleret vand.
Vi anbefaler at du kalibrerer hver gang du bruger den, eller ved hvert sæt af anvendelser.
Ja. Der er to vigtige fordele ved langsomt at omrøre eller blidt at omryste prøven under en pH-måling. For det første resulterer det øgede flow i prøven på tværs af elektroden i en hurtigere responstid. For det andet homogeniseres opløsningen korrekt, så der ikke findes områder med øget eller reduceret pH.
Forbered prøven ved at kombinere 5 g af en jordprøve med 5 g af destilleret vand, blande det grundigt og lade blandingen sætte sig i 10 minutter. Indsæt føleren forsigtigt så kolben er nede i jorden og samlingen sidder i supernatanten. Lad aflæsningen stabilisere.
Den eneste måde at måle pH i gas på, er at opløse det i destilleret vand og måle blandingen.
- ISO 17034-2016 for leverandører betyder at alle buffere produceres og testes af en ekspert, hvilket sikrer at du kan stole fuldt ud på kvaliteten af disse produkter.
- Akkreditering er baseret op tilstedeværelsen af et kompetent laboratorie, der ikke kun skal have kvalificeret personale, men hvor hver enkelt foretagne analyse skal stemme overens med specificerede kriterier.
- Alle anvendte instrumenter tjekkes regelmæssigt af officielt autoriserede kalibreringslaboratorier.
- Alle relevante, anvendte parametre i målinger (vægt og T°) stemmer overens med nationale og internationale standarder.
- Generelle krav til kompetencen og den konsistent drift af referencematerialeproduktion.
- Alle metoder som producenten anvender til at certificere deres standarder skal valideres og påvises at være nøjagtige.
Litteratur
Yderlig ressource
Elektrokemi
Leder du også efter en ny pH-måler? Tag et kig på vores tilbud her: