Elektrokemi til laboratorie, feltarbejde eller processer
Her er alt, hvad du behøver til elektrokemi ét sted fra store førende brands til vores eget prisbillige VWR Collection!
Find ud af nye teknologier!
Steriliserbar bioproces-pH og ORP-elektroder, SteamLine, SI Analytics®
Autoklaverbare højteknologiske elektroder, fremragende ydeevneegenskaber. Kan bruges i krævende miljøer (SIP-behandling, CIP-rengøring).
pH-kombinationselektroder, ProcessLine, SI Analytics®
Sensorer med lav vedligeholdelse til kraftige processer i kemisk industri, for ekstrem ionstyrke, stærkt oxiderende, syre- og alkalimedier.
Opløste iltsensorer til industrielle applikationer med høje krav til hygiejne, OxyFerm FDA, Hamilton Bonaduz
OxyFerm FDA, en elektrokemisk iltsensor er med en FDA-godkendt membran til brug i hygiejniske processer, tåler dampsterilisering, autoklavation og CIP-rengøringer.
pH-elektroder EasyFerm Plus, Hamilton Bonaduz
EasyFerm Plus er designet til at modstå krævende applikationer i farmaceutiske og kemiske industrier. Elektroderne udviser stabile målesignaler efter dampsterilisering, autoklavering og CIP-rengøring.
Elektrokemi: den komplette portefølje!
VWR tilbyder alt, hvad du har brug for elektrokemi på et sted, find ud af det hurtigt!