Massefyldebestemmelse
Densimetre til alle applikationer fra kvalitetskontrol af indgående varer til kvalitetssikring på linjen af mellemliggende eller endelige produkter.
Afhængigt af den pågældende prøve, såvel som den påkrævede nøjagtighed og brugervenlighed til målingen, anvendes forskellige teknikker til analyse af en prøve. Guiden til massefylde forklarer hvilken metode der foretrækkes, når man håndterer væsker. Ved faste og flydende prøver kan du også arbejde med vægte, der har en indbygget massefyldefunktion eller som har en vejefunktion med krog forneden, så du kan bestemme massefylden manuelt.
Guide til massefylde
Digitalt hydrometer
Håndholdte digitale hydrometre, eller digitale massefyldemålere, bruges til at bestemme massefylden på væsker hurtigt og automatisk.
Massefyldesæt til VWR-vægte
Komplette sæt som, sammen med den passende vægt, gør det muligt for brugeren at beregne massefylden på væsker eller ikke-absorberende faste stoffer.
Standarder for massefylde
Standarder for massefylde kan bruges som kalibreringsstandarder til massefyldebestemmelse via pyknometriske, vibrationsbaserede eller hydrometerbaserede teknikker.
Hydrometre og pyknometre
Hydrometre og pyknometre bruges til at måle masefylden eller den relative densitet på væsker eller faste stoffer.