Merck 3S-reagenser til titrering med Metrohm OMNIS
3S er en intelligent emballageløsning beskyttet med en originalitetstætning. Der foregår en automatisk dataoverførsel mellem hætten og Metrohm OMNIS titrator ved hjælp af RFID (radiofrekvensidentifikation).
Sikker kemisk håndtering: minimeret risiko for kontaminering via kontaktfri reagensudveksling
Smart forbindelse af kemiske forbrugsstoffer: kommunikation mellem 3S-hætten og instrumentsoftwaren via RFID, med en visuel statusindikator på systemet
Sikker informationsoverførsel: Direkte RFID-baseret overførsel af reagensdata til instrumentsoftware til eliminering af menneskelig fejl. Sådan bruges den
- Fjern manipulationsringen, og skub den ned for at åbne
- Forbind med en håndbevægelse til Omnis væskeadapter
- Reagensdata overføres automatisk til metoden