Møbler til renrum
Pladsen er begrænset i renrum, hvor hver kvadratmeter er dyr. Derfor er der ingen standardløsninger og ingen standardstørrelser.
Renrumsmøbler i rustfrit stål, som er elektrisk ledende, består af lodrette støtter med massive sider og perforerede vandrette toppe for at reducere forstyrrelse af det lodret-rettede laminære flow. Det er også let at flytte og rense møblerne. Hullerne i toppen har en diameter på 8-10 mm og er skrå på begge sider.
Stole og taburetter
Højkvalitetsstole til renrum med tekniske og ergonomiske funktioner for sundhed og sikkerhed. Minimal partikelemission og pålidelig eliminering af statisk elektricitet.
Borde
Massiv eller perforeret bordplade for optimal styring af luftstrømmen. Fremstillet af rustfrit stål. Udstyr i forkromet stål, spånplade med melaminforside eller plast fås.
Reoler
Reoler til renrum af rustfrit stål eller forkromede i forskellige højder.
Skabe
Skabe til renrum fremstillet af rustfrit stål, børstet eller elektropoleret i mange varianter.
Rulleborde
Fremstillet af rustfrit stål i forskellige designs og størrelser med hylder i dobbelt eller tredobbelt trådnet eller med massive hylder.
.png)
Tøjstativer
Fremstillet af rustfrit stål. Der fås også modeller med rum over bøjlestangen til kasketter, masker osv., ligesom der fås modeller med skostativer.
Siddeoverflader
Funktionel barriere til kontrolleret indgang og udgang for medarbejdere, der arbejder i renrum eller kontrollerede miljøer.
Dispensersystemer
Dispensersystemer til opbevaring og nem udtagning af engangsartikler, servietter eller handsker fra æsker.