Wipes og swabs til renrum
Wipes til renrum er blandt de vigtigste forbrugsvarer i renrum og kontrollerede miljøer. De er en integreret del af en kompliceret rengøringsproces, som fjerner kontaminanter, der normalt ikke kan ses med det blotte øje, og understøtter opretholdelsen af god grundlæggende hygiejne sammen med et rent visuelt indtryk.
For at sikre en effektiv rengøring skal wipes til renrum være i stand til at absorbere en bred vifte af overfladekontaminanter på kortest mulig tid og uden selv at bidrage til forureningen med partikler, fibre, ioner eller mikrobiologiske kontaminanter.
Da kravene til renrum varierer meget, skal de valgte wipes være egnede til den pågældende opgave. Wipenes forskellige materialer og strukturer har en betydelig indvirkning på deres tekniske og funktionelle ydeevne.
Wipes
Vores wipes til renrum fås i mange forskellige varianter og dimensioner til de forskellige renrumsopgaver (såsom forvædede, sterile, ikke-sterile servietter og wipes med lukkede kanter).
Dispenser til wipes
Plexiglasdispenser for ren opbevaring af udvalget af wipes til renrum, egnet til dispensering på bordet.
Særligt tilbehør
Vi tilbyder en række værktøjer til særlige rengøringsopgaver som Cyto bordbeskyttelser eller vanter.
Svampe
Til fjernelse af kraftig og klistret kontamination.
Swabs
Swabs fås med forskellige håndtag og hovedfaconer samt i ESD-version.