Emballering i renrum
Vi tilbyder en bred vifte af produkter til krævende emballeringsopgaver i renrum og kontrollerede miljøer såsom egnethed til sterilisering, lav partikelkontamination, resistens over for de fleste kemikalier, højkvalitetsforsegling eller antistatiske egenskaber. Vælg mellem (flade) poser, poser, der er lette at åbne og rør. Gennemsigtig folie giver fordelen ved, at produktet er synligt. Udvalget omfatter også folie, der er egnet til tryk.
Alle typer renrumsemballage fås til forskellige klasser af renrum, ligesom der fås emballage til maskiner og enheder af alle størrelser eller andre steriliserede varer i store størrelser. Forseglingsudstyr fås på bestilling.
.png)
Tyvek-emballage
Fremstillet af transparent folie med meget lavt restindhold af gas, meget lav partikelkontamination og fremragende barriereegenskaber. Fås i forskellige renrumsklasser.
Transparent papiremballage
Transparent folie, der kan skrives på. Ubegrænset egnethed til sterilisering med damp, ethylenoxid og formaldehyd. Fås som flade poser eller rør.
Polyethylenemballage
Ultra-ren, klar polyethylen. Velegnet til gammasterilisering og resistent over for de fleste kemikalier. Flade poser, rør og pakker til maskiner og udstyr i alle størrelser fås.
Antistatisk polyethylenemballage
Fremstillet af ultra-ren polyethylen, ikke-ætsende, resistent over for de fleste kemikalier og let at varmeforsegle.
Knive og skæreværktøjer
For nem åbning af emballage og andet skærearbejde i renrum. Flergangs- og engangsversioner fås.