Tyvek-emballage til renrum
Funktioner:
- Blandingsprodukt af polyethylenfolie og ubelagt Tyvek®
- Gennemsigtig folie giver den fordel, at produktet er synligt
- Kan dampsteriliseres op til 125 °C
- Kan steriliseres med ethylenoxid og gammastråler
- Gassterilisering med meget lavt restindhold af gas (f.eks. ETO) forkorter udluftningstiden
- Steriliseringsindikatorer på emballagen
- Meget lav partikelkontamination
- Lav fnugdannelse
- Fremragende barriereegenskaber
- Høj kvalitet af forsegling og brudstyrke
- Let at varmeforsegle (forseglingstemperatur op til maks. 120 °C)
- Folien er velegnet til udskrivning
- 100 % genanvendeligt
- Fås også som flade poser eller poser, der er lette at åbne, med henblik på minimal partikelkontamination
- Fås i forskellige renrumsklasser
Flade poser:
- Forskellige bredder og længder
- Standardtykkelse: 0,100 mm
- Fås med eller uden plissering i siden; konformitetscertifikat med hver leverance
Rør:
- Forskellige bredder
- Længde: 100 m
- Den ideelle emballage til overdimensionerede steriliserede varer
Produktudvalg
.png)
Tyvek-emballage
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...