Sko og støvler til renrum
Sko bæres i mange timer hver dag og skal tilbyde sikkerhed (for mennesker og processer) samt komfort.
Der er forskelle i fodtøj til sikkerhed, beskyttelse og industri, som er udviklet i overensstemmelse med de følgende europæiske standarder:
EN 61340-5-1: Beskyttelse af elektroniske indretninger mod elektrostatiske fænomener – Generelle krav
EN 4843-100: Krav til test af skridsikre egenskaber
EN ISO 20344: Fodværn – Metoder til prøvning af fodtøj
EN ISO 20345: Fodværn - Sikkerhedsfodtøj
EN ISO 20346: Personlige værnemidler – Beskyttelsesfodtøj
EN ISO 20347: Fodværn - Arbejdsfodtøj
Der skal bæres vandtæt fodtøj, hvor der er store mængder væske til stede. Der bør bæres PU-træsko eller mikrofibersko, som kan rengøres og desinficeres. Hvor det er nødvendigt at begrænse eller undgå elektrostatisk opladning, er antistatisk eller ESD-beskyttet fodtøj afgørende.
Produktudvalg
Sko og støvler
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...