Støvsugere til renrum
_200.jpg)
Sugeevnen
Den optimale sugeevne for støvsugere til renrum opnås gennem perfekt samspil mellem motoren, luftstrømmen gennem enheden og placeringen af den effektive, lodrette filterpose. Sugestyrken kan reguleres i to hastigheder. Sugekapaciteten på over 40 liter i sekundet bekræfter det perfekte samspil mellem motor og ventilator med et lavt støjniveau.
Filtrering
Den vigtigste parameter for støvsugere til renrum er indsamling af ultrafine partikler eller restprodukter, som genereres af genvundne materialer, kontaminanter og/eller fra motoren.
ULPA-filter - effektivitet: 99,999 % af partikler helt ned til 0,12 μ (Ultra Low Penetration Air)
HEPA-filter - effektivitet: 99,999 % af partikler helt ned til 0,3 μ (High Efficiency Particulate Air)
Vi bruger stort set altid det højtydende ULPA-filter til renrumsmodellerne. På grund af hastigheden bliver ULPA-filteret på den højeste sugestyrke et HEPA-filter.
Filtrering (4- eller 5-trins) og filterposition afhænger af modellen.
Produktudvalg
Støvsugere
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...