Sikkerhedsbriller til renrum
Både autoklaverbare sikkerhedsbriller og sikkerhedsbriller til engangsbrug har antidugsystemer, optisk korrekte hærdede glas og indirekte ventilationssystemer. De er velegnet til personer, der bruger briller, og er 100 % latexfri. For at sikre den højeste kvalitet kontrolleres alle par af vores sterile engangsbriller individuelt, og de er velegnede til medicinalområder, som personlige værnemidler, og alle andre steder, hvor der er brug for sikkerheds- og beskyttelsesbriller.
Produktudvalg
Sikkerhedsbriller
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...