Transparent papiremballage til renrum
Funktioner:
- Materiale: sterilisationskraftpapir med folie sammensat af polyester/polypropylen
- Gennemsigtig folie giver den fordel, at produktet er synligt
- Ubegrænset egnethed til sterilisering med damp, ethylenoxid og formaldehyd
- Steriliseringsindikatorer på emballagen
- Enkel, sikker forsegling med anordninger, der tillader gennemgang
- Aftagningshjælp letter åbning af emballagen
- Folien er velegnet til at skrive på med steriliserbare fiber-spids-penne
- Fås som tilvalg som flade papirposer eller rør
Flad papirpose:
- Forskellige bredder og længder
- Fås som tilvalg med selvklæbende lukning
Rør:
- Forskellige bredder og længder
- Den ideelle emballage til overdimensionerede steriliserede varer
Produktudvalg
Transparent papiremballage
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...