Knive og skæreværktøjer til poser til renrum
Engangsversion:
- Knivafskærmning, der automatisk trækkes tilbage, for sikkerhed
- Intet behov for at skifte bladet - eliminerer alle løse blade
- Ergonomisk skaft
- Strålesteriliseret
Flergangsversion:
- Universalkniv fremstillet af rustfrit stål
- Bladet kan udskiftes
- Autoklaverbare
Produktudvalg
Knive og skæreværktøjer
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...