Antistatisk polyethylenemballage
Funktioner:
- Ultra-ren pink polyethylen
- Ikke-ætsende
- Resistent overfor de fleste kemikalier
- Fås som tilvalg som flade poser eller rør
- Let at varmeforsegle (forseglingstemperatur 120 °C til 200 °C)
- Konformitetscertifikat med hver leverance
Flade poser:
- Forskellige bredder og længder
- Standardtykkelse: 0,100 mm
- Fås som tilvalg med selvklæbende forsegling
Rør:
- Forskellige bredder og længder
- Standardtykkelse: 0,150 mm
- Den ideelle emballage til overdimensionerede steriliserede varer
- Rør med plastkerne