Polyethylenemballage til renrum
Funktioner:
- Ultra-ren, klar polyethylen
- Gennemsigtig folie giver den fordel, at produktet er synligt
- Velegnet til gammasterilisering
- Steriliseringsindikatorer på emballagen
- Ingen gasemissioner
- Resistent overfor de fleste kemikalier
- Let at varmeforsegle (forseglingstemperatur 120 °C til 200 °C)
- Fås som tilvalg som flade poser eller rør
- Konformitetscertifikat med hver leverance
Flade poser:
- Forskellige bredder og længder
- Standardtykkelse: 0,100 mm
Rør:
- Forskellige bredder og længder
- Standardtykkelse: 0,100 mm
- Rør med plastkerne, den ideelle emballage til overdimensionerede steriliserede varer