Swabs
Swabs anvendes til rengøring af overflader i produktionsområder, som er vigtige men vanskelige at nå. De spiller også en vigtig rolle, især i medicinalindustrien, i validering af rengøringsprocessen.
Der fås et bredt udvalg af swabs:
- Forskellige størrelser
- Materiale (skaft/swabhoved)
- Funktionalitet (sugeevne, partikel- og ion-emission)
- Fås også i en ESD-version
- Alle swabs kan autoklaveres
TOC Cleaning Validation-sæt
TOC (Total Organic Carbon, totalt organisk kulstof) Cleaning Validation-sæt er designet til at forenkle validering i medicinalindustrien. Sættet kan også bruges med Sievers, Tekmar Dohrman og Anatel A 2000 til måling af TOC. Sættet indeholder komponenter til prøveudtagning i hhv. 12 og 72 forskellige områder af produktionsområdet og giver effektiv overførsel af prøver fra produktionsområdet til laboratoriet med minimal risiko for kontaminering.
Glassene er fremstillet, analyseret og certificeret til <10 ppb TOC af Eagle Picher og udviser lave blindværdier for TOC. Analysecertifikater sikrer sporbarhed af produktionslots. Sættet indeholder også mærkater, så prøverne kan identificeres korrekt på prøvetagningsstedet.
Swab indhold:
- Materiale: strikket polyester
- Lav partikeldannelse
- Håndtag, der kan knækkes af, såswabbens hoved kan placeres i glasset med minimal håndtering og kontaminering
- God sugeevnekapacitet
- Meget god kemisk resistens
- Kan autoklaveres for at sikre prøvetagning under sterile forhold
- Ekstra swabs til TOC-sæt (TX 714K) kan bestilles
- Fås også med langt skaft (TX 761K)
Produktudvalg
Swabs til renrum
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...