Særligt tilbehør til renrum
Ud over fjernelse af kontaminanter og partikler med wipes kræver andre rengøringsopgaver specielt tilbehør.
Eksempler på disse er bordbeskyttere (med en stabil overflade med lav fnugdannelse, et højabsorberende mellemlag og et uigennemtrængeligt bundlag). 3-lagskonstruktion muliggør sikker cytotoksisk produktion og sikker bortskaffelse. Den integrerede væskebarriere er resistent over for skrappe kemikalier. Den skridsikre polyethylenbagside holder måtten på plads. Måtten ligger fladt og forbliver flad selv efter tørring.
Vantewipes forenkler sikker rengøring af svært tilgængelige områder som fx rulleborde, reoler eller slanger i renrum og kontrollerede miljøer. For øget sugeevne fås vantewipes med skumkerne.
Produktudvalg
Særligt tilbehør
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...