Borde til renrum
Elektrisk ledende renrumsmøbler i rustfrit stål består af lodrette støtter med massive sider og perforerede vandrette toppe for at reducere forstyrrelse af det lodret-rettede laminære flow. Det er også let at flytte og rense møblerne. Hullerne i toppen har en diameter på 8-10 mm og er skrå på begge sider. Udstyr i forkromet stål, spånplade med melaminforside eller plast fås også.
Produktudvalg
Borde
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...