Siddeoverflader til renrum
Siddeoverflader er en funktionel barriere til adskillelse af forskellige områder og giver et kontrolleret og støvfrit ind- og udgangsområde for medarbejdere, der arbejder i renrum eller i kontrollerede miljøer. Udendørsskoene opbevares i rummene i bænken, og personalet kan derefter svinge benene over på den "rene" side.
Renrumskompatible med siddeoverflade i rustfrit stål, som tilvalg i polyethylen eller polypropylen, med eller uden skorum.
Pladserne er nummererede for at lette tildeling af pladser til personalet. Fås i melaminbelagt spånplade og/eller specielle design.