Stole og taburetter til renrum
Der fås forskellige stole til renrum til forskellige opgaver. Vores komplette sortiment af stole til renrum passer fremragende til kravene til renrum. Dette er kontrolleret og dokumenteret af Fraunhofer Institute for Production Technology.
Stolenes høje kvalitet, herunder minimal partikelemission og pålidelig eliminering af statisk elektricitet, er bevist ved talrige serier af test samt daglige erfaringer.
Labster - stole til laboratorier
Labster-serien af stole og taburetter er individuelt tilpassede specialprodukter til siddepladser i laboratorier eller produktionsområder i medicinalindustrien. Labster-familien omfatter også en laboratorieskammel og stå-støttestole til laboratorier til særlige anvendelsesområder.
Drejestol til renrum med fleksibel højdejustering ved hjælp af gasfjedre og stort sæde betrukket med sort delvist ledende kunstlæder og med forskellige sædehøjder. Stabil underdel af trykstøbt og poleret aluminium med fem ben. Fås også som model til brug på hårde gulvbelægninger eller med ridsefaste plastsko. Delvis ledende.
Produktudvalg
Stole og taburetter
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...