Penne og filtpenne til en førsteklasses dokumentation
En god dokumentationspraksis er essentiel i alle kontrollerede miljøer. Fra blækpenne med et lavt indhold af natrium til registreringer på papir af elektronik/halvledere til bestrålede markører til mærkning af plast, glas og papir i aseptiske områder og RABS - Micronovas udvalg af penne og emballagekonfigurationer vil opfylde de fleste krav i laboratoriet og produktionen. Alle penne og filtpenne fås gamma-bestrålede til aseptiske miljøer.
Udtrækkelige kuglepenne til renrum
Kuglepenne til renrum med permanent blæk med lavt indhold af natrium samt et specielt løb af polypropylen og med høj massefylde til begrænsning af genereringen af partikler. Fås i sort, blå eller rød. Løbene modstår aftørring med IPA, blegemiddel eller fenol.
Udtrækkelige kuglepenne til renrum
Kuglepenne med klik og permanent blæk med lavt indhold af natrium samt et løb af polypropylen og med høj massefylde. Har desuden en pennespids, der nemt kan trækkes ud med et klik og er designet til dokumentation og mærkning i renrum. Modstår aftørring med IPA, blegemiddel og desinfektionsmiddel. Sort eller blåt blæk.
IPA-resistente, LabMarkers™
Permanent markør med fin spids og isopropyl alkohol-resistent blæk som ikke tværer ud på glas, metal eller porcelæn, men kan vaskes af med sæbe. Markerer på kolde eller våde overflader og er fremragende på plastikposer og laboratorievarer til engangsbrug.
Bestrålede Sharpie® Fine Point markører
Den originale stil inden for penne, permanent markør i industri-standard, velegent til aseptisk ISO 5-område og andre rene produktionsområder. Den alkoholbaserede blæk er modstandsdygtig over for falmen og vand. Skriver på kolde eller våde overflader, plastikposer og laboratorievarer til engangsbrug. Fås med prop eller udtrækkelig med rødt, blåt eller sort blæk.
Bestrålet UltraFine markør, der ikke tværer ud
Den tyndeste permanente linje (0.3 mm) kombineret med en pennespids og hurtigtørrende blæk, giver en markør der er ideel til laboratorieprøver og objektglas, såvel som påskrift på begrænset plads. Blækket tørrer også hurtigt og tværer ikke ud. Fungerer godt med glas, plast og papirsubstrater.