Spande, vogne og vridere til en effektiv rengøring
En kritisk rengøring afhænger i høj grad af brugen af de korrekte værktøjer. Micronovas udvalg af vogne, forskellige konfigurationer af spande og vridemaskiner sikrer en korrekt påførsel af desinfektionsmiddel og rensemiddel, og giver samtidig mulighed for flere rene skyllemuligheder.
BucketBinder™ systemer med flere spande
BucketBinder™ systemet med flere spande er et omkostningseffektivt, ergonomisk og simpelt system med flere spande, som fjerner behovet for pladskrævende vogne og rammer. Systemet er nemt at skille ad og giver en nemmere rengøring og opbevaring - i både mindre og større kontrollerede miljøer og den sterile kerne.
Slim T™ spande
Rektangulære spande med en indvendig vidde på 19" til brug med et udvalg ag mopper med fladt hoved og mopper med snore i kontrollerede miljøer med og uden styrehjul. Spandene kan autoklaveres.
Slim T™ vogn til dobbelte spande
En ramme med lav profil i elektrisk poleret rustfrit stål, der fastgør og transporterer rengøringsspande (medfølger) nemt og med en fremragende manøvredygtighed. Spande fås i rustfrit stål eller polypropylen.
SlimLine™ vognsystemer i rustfrit stål
Et slidstærkt vognsystem fremstillet ef elektrisk poleret rustfrit stål til rammen, en valgfri vriderstang og tre gribeholdere til nem opbevaring og udskiftning af håndtag og moppehoveder. Fås som et dobbelt eller tredobbelt system af spande.
MegaWringer™ vrider til mopper med fladt hoved
Et unikt ergonomisk design, der løfter moppens håndtag for at udøve et nedadgående vridetryk til effektiv vridning af mopper med fladt hoved med den mindst mulige anstrengelse. Ideel til en konsistent vridning af mopper med fladt hoved, og beskytter samtidig brugeren mod smerter i håndleddet og ryggen.