Specialbørster til laboratorievarer og procesudstyr
Børster er essentielle til rengøring af dele med en lille diameter, procesudstyr, transportable tanke og opbevaringsbeholdere. Børster fra Micronova kommer i et robust udvalg af styles og størrelser, herunder fleksible kerner af rustfrit stål eller polypropylen, og diametre fra 1/4 tomme til 5 tommer, og imødegår udfordringerne i laboratoriet og produktionen.
Flaskebørste
Farvekodede børster med stive polyesterbørster og håndtaga f polypropylen til procesudstyr og dele. BPA-fri base harpiks, FDA-godkendte fremstillingsmaterialer.
Cylinderbørste
Kuppelformet letvægts men slidstærk børste med polyesterbørster. Kan tilsluttes til gevindskårne håndtag for en udvidet rækkevidde. BPA-fri base harpiks, FDA-godkendte fremstillingsmaterialer.
Kedelbørste
En letvægtsbørste, der er slidstærk og aflang i formen. Kan tilsluttes til gevindskårne håndtag. Polyesterbørster, BPA-fri base harpiks, FDA-godkendte fremstillingsmaterialer.
Ventilbørste
Slidstærk børster med stor diameter og polyesterbørster med et tilsluttet håndtag i polypropylen. Fremragende til skåle og små beholdere. BPA-fri base harpiks, FDA-godkendte fremstillingsmaterialer.
FlexBrush™ buet børste
En krogformet børste med nylonbørster med kerne af rustfrit stål. Den fleksible kerne giver brugeren mulighed for at forme børsten til specialfremstillede applikationer, herunder rørføring til motorer og indvendige dele af udstyr. Kan tilsluttes til gevindskårne håndtag.
Rørbørste i plast
Rørbørster i 100 % polypropylen. Ideelle til rengøring af fint polerede dele eller slanger i rustfrit stål uden at ridse. En fleksibel kerne, som glider gennem vinklede rør og fittings.
Trådbørste i rustfrit stål
Slidstærke trådbørster i rustfrit stål med nylonbørster. Fås i diametre fra 1/4 til 2 tommer og længder fra 12 til 72 tommer.
Afløbsbørste
Stive, sorte børstehår, udskifteligt børstehoved, og et gevindskåret håndtag i plast, specifikt designet og mærket til rengøring af gulvafløb.