Multi-overflademopper med fladt hoved
Multi-overflademopper til renrum er velegnede til gulve, vægge, lofter, vinduer og andre overflader i aseptiske og kontrollerede miljøer.
MZone™ FlatMop™ dæksler til multi-overflademopper
Slip on, dæksler med fjernelse af snipper til mopper med fladt hoved er velegnede til rengøring og desinfektion af alle overflader og alt udstyr i renrummet. Denne moppe glider nemt og sikkert hen på adaptere uden nogen sammenkoblinger.
SlideMop™ dæksler til mopper med fladt hoved
SlideMop er et moppesystem med lav kontakt og sammenklappelige plader, der glider nemt ind i det quiltede moppedæksel. Det låser på plads med sit ukomplicerede nedadgående skubbesystem og frigøres med et klik på en knap.
SlimLine™ dæksler til mopper med fladt hoved
SlimLine dæksler til mopper tilsluttes nemt og sikkert til SlimLine-moppen med elastikker, som holder dem fint på plads. Denne moppe er ideel til et bredt udvalg af applikationer fra desinfektion til en hurtig oprydning.
SnapMop™ dæksler til mopper med fladt hoved
SnapMop dæksler er letvægts, snap on-dæksler med et indre af urethanskum. De er designet til effektiv rengøring og desinfektion i renrummet. Snaplåse hjælper dig til en sikker brug med LyoTool™ og Tank Tool™.
T-Mop™ mopper med overdækkede svampe
T-Mop dæksler til renrum er afrundede, overdækkede svampe med snaplåse, der passer hen over T-Mop adapteren med 180° drejemekanisme, så man nemt kan rulle den hen over lofter, nedad vægge og bløde vægge samt rengøre vanskelige hjørner, snævre mellemrum samt under udstyr.
NovaLine™ dæksler til mopper med fladt hoved
NovaSnap fladt moppehoved med lav kontakt og en glatstrikket rengøringsflade af polyester eller mikrofiber bruger en simpel snap on- og frigivelsesfunktion for en forbedret renhed og en bedre ergonomi.