Renrumstape til enhver type applikation
Micronovas udvalg af tryksensitiv tape og barriere-tapes til renrum omfatter tape med få rester og lav udgasning til produktion, mærkning, forsegling og mange andre applikationer. Disse tapes er opviklet på en kerne af plast, hvilket hjælper med at eliminere partikler i et kontrolleret miljø, og kan være gamma-bestrålede til aseptiske miljøer.
Vinyltape til renrum
Ultra-behandlet og designet til at begrænse dannelse af partikler og mikrobielle belastninger i renrum og rene miljøer. Ideel til udmåling, farvekodning, pakning, etc. Man kan skrive på den matte finish med renrumspenne, og den er nem at skrælle af de fleste overflader.
Bestrålet M-Zone™ CuffStrip™ tape
De forstansede, 18-tommer, overensstemmende LDPE-tapestrips bruges til at sikre en effektiv forsegling mellem handsken og beklædningsgenstanden i kritiske miljøer og er nem at frigøre uden at beskadige beklædning eller handsker. Akryl-lim med lav hæfteevne for en nem frigørelse fra beklædningsgenstanden; gamma-bestrålet.
MicroSeal™ perforeret tape til forsegling af manchetter og plader
Denne komfortable tape er perforeret ved intervaller på 7,6 cm (3 tommer) og afrives ved den optimale længde for at fastgøre en handske til en beklædningsdel eller for at forsegle plader. Tape med lav massefylde og lav udgasning. Fås gamma-bestrålet til aseptiske miljøer. Velegnet til farmaceutisk produktion.
Blyfri indikatortape til autoklavering
En påvist metode til positiv bekræftelse af gennemførslen af steriliseringscyklussen, både i autoklaver med tømning ved tyngdekraft og vakuum. Blyfrit, mættet crepe-papir med syntetisk polyisopren-lim giver en grøn indikatorlinje, der skifter til sort, når steriliseringen er opnået. Certificeringer: Stemmer overens med RoHS.
Polyethylentape til renrum
Polyethylentapen med lav massefylde har et lavt indhold af halogener og udvaskelige chlorider. Den specielle konstruktion minimerer chancen for udgasning. Denne tryksensitive tape har en god kemisk modstandsdygtighed og konformitet.
Bestrålet vinyltape til renrum
Ultra-behandlet og designet til at begrænse dannelse af partikler og mikrobielle belastninger i renrum og rene miljøer. Gamma-bestrålet til aseptiske miljøer, hvor de kan bruges til markering og mærkning. Man kan skrive på den matte finish med renrumspenne, og den er nem at skrælle af de fleste overflader.
Renrumstape af polyimid til ekstreme temperaturer
Designet med en polyimidfilm, der er modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer til applikationer med høj varme og temperaturer under frysepunktet: -100°F til 500°F (-70°C til 260°C). Ideel til varmeforsegling, loddemaske til printkort, flammehæmmende elektrisk isolering, laminering, kold opbevaring, lyofilisering og frysetørring.
NovaStat™ antistatisk tape
Specialdesignet til forsegling og pakning i ESD-sensitive miljøer, med non-hygroskopiske egenskaber, bagbeklædning af cellofan og gummibaseret lim.
CGT™ Tape med ledende gitter
Robust, antistatisk tape med ledende gitre indlejret mellem to antistatiske lag, til brug på sensitivt udstyr i ESD-sensitive miljøer. Beskytter sensitivt udstyr der i modsat fald ville blive beskadiget af normal isoleringstape.