Meget mere end blot en REN overflade...
Contec Inc er en ISO 9001:2015-registreret producent af kontaminationskontrolprodukter til kritisk rengøring og desinfektion i kontrollerede miljøer over hele verden. Contecs omfattende sortiment af renrumsprodukter med formaturerede og tørre servietter, mopper, desinfektionsmidler og podepinde. Både sterile og usterile er ideelle til de mange rengørings- og desinficeringsopgaver i kritiske miljøer. Contec renrumsprodukter anvendes i en række brancher, herunder farmaceutisk, medicinsk udstyr, biopharma, mikroelektronik, optik, halvleder og elektronik.
Alkoholer, desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Et bredt udvalg af desinfektionsmidler og opløsninger til kritiske og sterile miljøer. Fra opløsninger af hydrogenperoxid og IPA til hurtigtvirkende validerede desinficerende desinfektionsmidler. Contec kan også tilbyde en steril neutral opløsning af reng
Servietter og vatpinde til renrum
Sterile og usterile, tørre og formætrede, strikkede, uvævede klude og mikrofiberklude samt en række podepinde af forskellige længder, hovedstørrelser og materialer.
Gulvvask til renrum
Et bredt udvalg af væg- og loftsmopper, spande, vogne og værktøj til kritiske miljøer og renrumsmiljøer, hvad enten det drejer sig om desinficering eller rengøring af gulve, vægge, lofter eller inde i bio-sikkerhedskabinetter og isolatorer.
Vores udvalgte produkter
Contec ReFIBUS™ 100 % genbrugte polyesterklude
Den 1. bæredygtige renrums-polyesterserviet er fremstillet af genbrugte plastflasker efter forbrug. ReFIBUS™ er 100 % strikkede polyesterklude med forseglede kanter, og hver kasse forhindrer op til 840 flasker i at gå på losseplads.
BPR autoriserede 70% IPA-formættede servietter
Formættede servietter giver mange fordele over alkohol på flaske og tørre servietter. De reducerer brugen af opløsningsmidler, øger bekvemmeligheden og giver fremragende kontrol med opløsningsmidler. Contecs 70% IPA formættede servietter er alle godkendt
Contec Prochlor sporicid desinfektions-middel
Contec Prochlor er et revolutionerende sportcid, der opnår et 100 % drab mod sporer på under 1 min. EN blanding af hypochlorsyre i renset vand, Contec Prochlor leveres klar til brug og er effektivt mod bakterier, svampe, vira og sporer.
Contec EasyReach™ Mini Environment renseværktøj
Contecs lette rengøringsværktøj i rustfrit stål er designet til rengøring af isolatorer, laminære luftflowbænke, handskekasser og andre minimiljøer. EasyReach™ rengøringsværktøjet er let at bruge og giver bedre adgang til svært tilgængelige områder.