Mopningsystemer til renrum
Contec har udviklet den mest komplette serie af gulvvask, herunder væg- og loftsmopper, spande og værktøj til kritiske miljøer og renrumsmiljøer. Uanset om det drejer sig om desinficering eller rengøring af gulve, vægge, lofter eller inde i bio-sikkerhedskabinetter og isolatorer, har Contec et gulvgulvgulvgulvgulvvask eller rengøringsværktøj til renrum, der opfylder de krævende krav, som nutidens højteknologiske industrier stiller. Mange af vores mopper til renrum fås med steril validering til brug i aseptiske miljøer.
Udvalgte produkter
VertiKlean® MAX™-gulvsystem
Dette holdbare, lette moppehoved har et enkelt lag hydrofilt PU-skum lamineret til polyestermikrofiberstof. Det ribbede mikrofibermateriale glider nemt hen over gulve og teksturerede overflader, hvilket giver en overlegen fjernelse af kontaminering.
Contec QuickTask™ flad moppe serie
Contecs QuickTask™ serie består af en række flade moppehoveder, der nemt kan monteres på en hængslet moppehovedramme og håndtagsenhed. Hvert moppehoved er specielt udvalgt til at være kompatibelt med en lang række kemikalier og desinfektionsmidler.
Contec Mop-hovedmætningssystem
Moppemætning-systemet til renrum er designet til at forenkle moppeprocessen og gør det muligt at formætte moppehovederne, før de føres ind i det kontrollerede miljø. Den lille og kompakte vogn i rustfrit stål er ideel til små renrum.
Contec-system til gulvvask
Contecs autoklaverbare kompakte skovlsystem er en alt-i-én-løsning, der gør rengøring og desinfektion nemmere og mere effektiv. Vognen af rustfrit stål fås med enten to eller tre autoklaverbare polypropylenspande.