Servietter og vatpinde til renrum
Contec tilbyder et omfattende sortiment af renrumsservietter, der er designet til at opfylde kravene i nogle af de mest kritiske miljøer i verden. Mange forskellige tørresubstrater, kantteknologier, konfigurationer og behandlingsmuligheder for både sterile og ikke-sterile, tørre og formættede, strikkede, ikke-vævede klude og mikrofiberklude. Et udvalg af podepinde i forskellige længder, hovedstørrelser og materialer.
Omfattede produkter
PROSAT ® MBPP servietter med 70 % IPA (PS-911)
Disse servietter er meget rene og mættede med en opløsning på 70 % IPA eller denatureret ethanol og 30 % deioniseret vand. Servietterne giver en ensartet og ensartet påføring af opløsningen på overfladen. Fås også sterile.
Anticon® MicroQuilt - Polyester & microfiber hybrid wipe
Anticon® MicroQuilt combines the cleanliness of a knitted polyester wipe with the sorbent capacity and particle pick-up of a microfiber wipe. It is the most sorbent and cleanest wipe Contec offers.
PROSAT ® strikkede polyester lav endotoksin servietter
De sterile PROSAT ® Polynit Heatseal LE servietter er fremstillet af 100 % strikket polyester og formatureret med en blanding af 70 % IPA og WFI. Hvert parti testes før frigivelse og lav endotoksin certificeret til mindre end <1EU/serviet.
CONSTIX ® serie af podepinde til renrum
CONSTIX ® podepinde er en løsning til de fleste udfordringer i forbindelse med podepindopgaver, med over 30 unikke skumtyper, polyester & podepinde er tilgængelige.