Alkoholer, desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Contec tilbyder et bredt udvalg af specialudviklede kemikalier til rengøring og desinfektion af kritiske og sterile miljøer. Fra hydrogenperoxidopløsninger og IPA til hurtigtvirkende validerede desinficerende og bredspektrede desinfektionsmidler - Contec har de nødvendige rengøringsmidler. Contec kan også tilbyde en steril neutral opløsning af rengøringsmiddel, der er ideel til renrumsmiljøer.
Udvalgte produkter
Contec Prochlor sporicid desinfektions-middel
Contec Prochlor er et revolutionerende sportcid, der opnår et 100% eliminering mod sporer på under 1 min. EN blanding af hypochlorsyre i renset vand, Contec Prochlor leveres klar til brug og er effektivt mod bakterier, svampe, vira og sporer.
Contec HydroPure Ingen restdesinfektions-middel
Contec HydroPure er en blanding af 6% H2O2 og WFI eller renset vand. Contec HydroPure er effektiv mod bakterier, svampe og sporer og efterlader kun lidt eller ingen rester.
Contec steril 70 % alkoholområde
Contec 70% IPA eller denatureret ethanol fås filtreret og steril i enten 500 ml eller 1 l aftrækkerspray eller 5 L beholdere med låg. renrum behandlet, filtreret til 0,2 mikron og enten dobbelt eller tredoblet pakket.
Contec NeuraKlean-rengøringsmiddel
Desinfektion er mere effektiv på en rengjort overflade. Contec NeutraKlean er et skånsomt og ikke-skummende rengøringsmiddel, der er designet til renrum.